Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F14-6 x 250y
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13491359
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
13491359 6 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13491359 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 096062075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11185.00€
    9065.13€ / paquete de 1
    Ahorro 2119.87€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Procese muestras de hasta  ml con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250 ml.
Mejore la ergonomía y el rendimiento con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y, ideal para homogeneizados de tejidos o separaciones de cultivos bacterianos o levaduras de bajo volumen. Este rotor ligero ofrece una capacidad de puestos para botellas de hasta 250 ml
Características
  • Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas
  • La resistencia a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes
  • Con una garantía de 15 años
Intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™:
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6x250y
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 250 mL
RCF máx. 30.240 x g
Vel. máx 14.000 rpm
Radio (métrico) 138 mm
Radio mín. (métrico) 37 mm
Factor K 1699
Longitud máx. del tubo 135 mm
Diámetro máx. del tubo 62 mm
Peso neto 17,5 lb (8,0 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo 23°
Biocontainment Sí