Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F13-14 x 50cy
Código de producto. 10450655
Cambiar vista
Click to view available options
Vel. máx:
9000 rpm (10 000 con modelo de 230 V)
9250 rpm (10 000 rpm con modelo de 230 V)
RCF máx.:
13855 x g (17105 x g con 230 V)
14 636 x g (17 105 x g con 230 V)
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vel. máx RCF máx. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10450655 9250 rpm (10 000 rpm con modelo de 230 V) 14 636 x g (17 105 x g con 230 V) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F cada uno
10131293 9000 rpm (10 000 con modelo de 230 V) 13855 x g (17105 x g con 230 V) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10450655 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5780.00€
    4743.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1037.00€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-04-2027
Mejore el rendimiento con versatilidad y velocidad mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy.
Mejore el rendimiento con versatilidad y velocidad mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy, que proporciona una capacidad para 14 puestos.
Características:
Rotores Fiberlite:
  • Reduce los tiempos de funcionamiento con las mayores fuerzas G alcanzadas por nuestros rotores de fibra de carbono ligeros
  • El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural.
  • Respaldado por una garantía de 15 años
  • Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubo se venden por separado. Para obtener el kit de regeneración de juntas tóricas, indique 021-149-027 o póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR.
Recomendada para:
Sedimentación de células procariotas y eucariotas de cultivos celulares.
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F13-14 x 50cy para Sorvall Legend X1/XT/XF
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 14 x 50 mL
RCF máx. 14 636 x g (17 105 x g con 230 V)
Vel. máx 9250 rpm (10 000 rpm con modelo de 230 V)
Radio mín. (métrico) 8,3 cm
Factor K 1808
Longitud máx. del tubo 121 mm
Diámetro máx. del tubo 30 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F
Ángulo 34°
Biocontainment Sí