Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX con Auto-Lock
Código de producto. 15109554
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 1.000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15109554 4 x 1.000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15109554 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 096041075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22645.00€
    17986.58€ / paquete de 1
    Ahorro 4658.42€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Procese muestras de volumen inferior con este innovador rotor de ángulo fijo que ofrece adaptadores de soporte del rotor para tubos de 1,5 a 50 ml.
Procese muestras de menor volumen con el innovador rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX, que ofrece adaptadores de soporte de rotor para tubos de 1,5 a 50 ml. Su estructura en fibra de carbono ligera permite un exclusivo diseño de rotor que no es posible con metal, mientras que resistencia a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural del rotor. Con una garantía de 15 años
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F10-4 × 1000 LEX
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 4 x 1.000 ml
RCF máx. 20.584 x g
Vel. máx 10.500 rpm
Radio (métrico) 167 mm
Radio mín. (métrico) 26 mm
Factor K 4.358
Longitud máx. del tubo 195 mm
Diámetro máx. del tubo 98 mm
Peso neto 24,0 lb (10,9 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo 20°
Biocontainment Sí