Learn More
Brady™ Sistema de bloqueo en miniatura de nailon reforzado con fibra de vidrio para disyuntores
Código de producto. 15693507 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
6 paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15693507 6 paquete paquete de 6
15603517 6 paquete paquete de 6
11751945 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15693507 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 090845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    114.67€ / paquete de 6
    Ahorro 19.33€
    14% Descuento
En stock
Un método seguro y eficaz para bloquear los disyuntores europeos.
  • No requiere herramientas para instalar
  • El bloqueo se instala fácilmente con la ayuda de un botón
  • El bloqueo tipo barra de acoplamiento tiene una ruedecilla para una aplicación rápida
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de bloqueo en miniatura para disyuntores
Alternate Part Number ELEC. DISYUNTOR L/O EURO POS. PK6
Color Rojo/negro
Material Nailon reforzado con fibra de vidrio
Certificaciones/conformidad UL 94 HB
Descripción Estándar de asignación de pines
Tipo de bloqueo Pin de salida
Cantidad 6 paquete