Learn More
Brady™ Sistema de bloqueo en miniatura de nailon reforzado con fibra de vidrio para disyuntores
Código de producto. 15603517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
6 paquete
Descripción:
Estándar de asignación de pines
Estándar de pin-in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Descripción unitSize
15603517 6 paquete Estándar de pin-in paquete de 6
11751945 1 unidad Estándar de asignación de pines cada uno
15693507 6 paquete Estándar de asignación de pines paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15603517 Proveedor Brady™ missing translation for 'supplierNo' 090848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    114.67€ / paquete de 6
    Ahorro 19.33€
    14% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un método seguro y eficaz para bloquear los disyuntores europeos.
  • No requiere herramientas para instalar
  • El bloqueo se instala fácilmente con la ayuda de un botón
  • El bloqueo tipo barra de acoplamiento tiene una ruedecilla para una aplicación rápida
Specifications
Tipo de producto Sistema de bloqueo en miniatura para disyuntores
Alternate Part Number ELEC. DISYUNTOR L/O EURO PIS PK6
Color Rojo/negro
Material Nailon reforzado con fibra de vidrio
Descripción Estándar de pin-in
Diámetro (métrico) 24,13 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 13,72 x 24,13 x 41,7 mm
Tipo de bloqueo PIN de entrada
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 24,13 mm