Learn More
Thermo Scientific™ Divisores para cajas de cartón para ultracongeladores y congeladores criogénicos
Código de producto. 15907976 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
25 (rejilla de 5 x 5)
49 (rejilla de 7 x 7)
64 (rejilla de 8 x 8)
81 (rejilla de 9 x 9)
Cantidad:
Cada uno
Paquete de 12
Tamaño de la unidad:
12 PCS
cada uno
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Cantidad unitSize
15907976 25 (rejilla de 5 x 5) Cada uno cada uno
12744388 49 (rejilla de 7 x 7) Paquete de 12 cada uno
15810530 64 (rejilla de 8 x 8) Paquete de 12 paquete de 12
11849490 81 (rejilla de 9 x 9) Paquete de 12 12 PCS
15821152 49 (rejilla de 7 x 7) Cada uno cada uno
11329341 81 (rejilla de 9 x 9) Cada uno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15907976 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 820025
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice el almacenamiento de viales en cajas criogénicas mediante estos divisores para cajas de cartón.
Organice el almacenamiento de viales con los divisores para cajas de cartón Thermo Scientific™ para ultracongeladores y congeladores criogénicos.
  • Utilícelos en las cajas de almacenamiento de cartón para dividirlas en rejillas donde almacenar los viales.
  • Divisores de cajas para aplicaciones de almacenamiento en frío disponibles en rejillas de 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 o 10 x 10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Admite 25 (rejilla de 5 x 5)