Learn More
Fialuridina, TRC
Código de producto. 30396605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396605 100 mg 100 miligramos
30402404 10 mg -
30400029 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF335000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69123-98-4
Fórmula molecular C9 H10 F I N2 O5
Peso molecular (g/mol) 372.09
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodo-, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil, 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil, 5-Iodo-2'-fluoroarauracil, FIAU, Fialuridine, Fluoroiodoarauracil, NSC 678514
Nombre IUPAC 1-[(2R,3S,4R,5R)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-iodopirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](F)[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fialuridine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10FIN2O5/c10-5-6(15)4(2-14)18-8(5)13-1-3(11)7(16)12-9(13)17/h1,4-6,8,14-15H,2H2,(H,12,16,17)/t4-,5+,6-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.9618