Learn More
Fiacitabine, MedChemExpress
Código de producto. 16460558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460558 5 mg 5 miligramos
16438098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50735
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
MedChemExpress Fiacitabine(NSC 382097; FIAC; FOAC) is a selective inhibitior of DNA replication of herpes simplex virus(HSV) with IC50 values of 2.5 nM and 12.6 nM for HSV1 and HSV2, respectively.
Fiacitabine(NSC 382097
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fiacitabine
CAS 69123-90-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11FIN3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo NSC 382097 FIAC FOAC
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (99.70 mM)
SMILES O=C(N=C1N)N([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)C=C1I
Peso molecular (g/mol) 371.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus