Learn More
Thermo Scientific™ FHZ 632L-10 Gamma Detector
Código de producto. 18867941 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Detector de tasa de dosificación
Código de producto. Tipo de producto
18867941 Detector de tasa de dosificación
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 18867941 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4254057
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
The FHZ 632 L-10 Gamma Detector with a proportional counter tube is used for highly sensitive dose rate measurement of X-ray and gamma radiation.
The FHZ 632 L-10 Gamma Detector with a proportional counter tube is used for highly sensitive dose rate measurement of X-ray and gamma radiation.
Measuring Range: 10 μR/h - 10 R/h (100 nSv/h - 100 mSv/h). Sensitivity: Approx. 20 s-1/(mR/h) [2 s-1/(μSv/h)]. Energy Range 30 keV - 4.4 MeV. Energy response according to ambient dose equivalent rate H*(10).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción FHZ 632 L--10 Dose Rate Detector
Tipo de detector Proportional
Intervalo de medición 10 nSv/h to 100 mSv/h
Sensibilidad 2 cps/(µSv/h)
Peso (métrico) 185 g
Intervalo de energía 30 keV to 4.4 MeV
temp IP67
Temperatura de almacenamiento (métrico) - 40°C to + 70°C
Tipo de producto Detector de tasa de dosificación
Dimensiones (métrico) Diameter: 35 mm Length: 162 mm (without plug-in connection)
Operating Limit Temperature Range (Metric) - 30°C to + 55°C
Clase de protección IP67