Learn More
MedChemExpress FHZ
Código de producto. 16452648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16452648 5 mg 5 miligramos
16464106 25 mg 25 miligramos
16440449 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16452648
Marca: MedChemExpress HYU00440
MedChemExpress FHZ is a fluorescent probe.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
CAS 1883737-63-0
Peso molecular 478.49 g/mol
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.99 mM; Need ultrasonic)
Objetivo NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite