missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FHIT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3Z1U4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17126413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17126413 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17126413 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA535753

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: MSFRFGQHLI KPSVVFLKTE LSFALVNRKP VVPGHVLVCP LRPVERFHDL RPDEVADLFQ TTQRVGTVVE KHFHGTSLTF SMQDGPEAGQ TVKHVHVHVL.

Alterations and deletions of the FHIT gene are strongly linked to the genesis and establishment of human tumors of the lung, cervix, breast, colon, stomach and pancreas. In normal cells, FHIT may act as a tumor suppressor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FHIT
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 3Z1U4
Concentración 1.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FHIT
N.º de referencia del gen O89106, P49789, Q9JIX3
Alias de gen AP3A hydrolase; AP3Aase; AW045638; bis(5'-adenosyl)-triphosphatase; bis5'-adenosyl-triphosphatase; Diadenosine 5',5'''-P1,P3-triphosphate hydrolase; dinucleosidetriphosphatase; FHIT; Fra14A2; FRA3B; fragile histidine triad; fragile histidine triad gene; fragile histidine triad protein
Símbolos de los genes FHIT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human FHIT (P49789).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14198, 2272, 60398
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.