Learn More
FH535, MedChemExpress
Código de producto. 16466768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466768 10 mg 10 miligramos
16452847 50 mg 50 miligramos
16436896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16466768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15721
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FH535
CAS 108409-83-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10Cl2N2O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (92.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C)=O
Peso molecular (g/mol) 361.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.2
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death