Learn More
Thermo Scientific™ FH 40 Lab-1 Mobile Radiation Laboratory
Código de producto. 11900747 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Juego de sondas para radiación medioambiental FH 40 LAB-1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11900747 Juego de sondas para radiación medioambiental FH 40 LAB-1 cada uno
1 options
Código de producto. 11900747 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4254077
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Reduzca la pérdida de tiempo en casos de emergencia para detectar la contaminación radiactiva con el laboratorio móvil Thermo Scientific™ FH 40 Lab-1.
Reduzca la pérdida de tiempo en casos de emergencia para detectar la contaminación radiactiva con el laboratorio móvil Thermo Scientific™ FH 40 Lab-1. Ofrece una respuesta rápida a emergencias radiológicas con mediciones y análisis in situ de radiación alfa, beta y gamma. Es un complemento eficaz del medidor de radiaciones multifunción FH 40 G para los servicios y cuerpos de primera respuesta. Actualmente en servicio por parte de las autoridades de protección civil alemanas, el FH 40 Lab-1 es capaz de responder con rapidez a las emergencias radiológicas.
El sistema está compuesto por el radiómetro FH 40 G con un tubo contador proporcional integrado y una sonda de centelleo NBR FHZ 672-2. Mientras está en marcha, la sonda detectora de centelleo de alta sensibilidad es capaz de reconocer incluso la menor radiación gamma artificial en un rango de medición de nSv/h, en una amplia área. La pista de la radiactividad medida muestra automáticamente un mapa digital de la ubicación con respaldo de GPS.
  • Ofrece un elevado grado de movilidad; además de las ventajas de la geometría de muestras reproducible y la posibilidad de comparación de las mediciones
  • Por sí solo, el radiómetro multifunción FH 40 G es capaz de determinar la tasa de dosificación gamma real
  • Los resultados se pueden almacenar en la memoria interna del medidor para estudio
  • Con un tiempo de medición de solo cinco minutos, el límite de detección aproximado es de 500 Bq/kg para Cs-137
  • Permite la monitorización de valores límite de acuerdo con las directrices de intervención de la OMS (por ejemplo, frutas 7000 Bq/kg; leche 4500 Bq/kg; agua potable 7000 Bq/kg)
  • Utiliza la tecnología NBR (Natural Background Rejection, Rechazo natural de fondo) patentada para reducir las falsas alarmas
Recomendada para:
Aplicación inmediata de las mediciones de contaminaciones alfa y beta efectuadas in situ:
  • Filtros y sistemas de filtros
  • Pruebas de frotis
  • Muestras de suelos
  • Comestibles, leche
  • Agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sensibilidad ˜ 15 (Am241) %
Certificaciones/conformidad El radiómetro FH 40 G cuenta con la aprobación PTB alemana y la del servicio contra incendios alemán; la tecnología NBR patentada también cuenta con la aprobación TUV Hannover/Sachsen-Anhalt.
Descripción Juego de sondas para radiación medioambiental FH 40 LAB-1
Sonda Incluye sonda para contaminación FHZ 732 GM
Tipo de producto Conjunto de sondas medioambientales
Intervalo de medición De 0,1 a 10 000 cps
Filtro Aprox. 25 % (Cs137)
Temperatura de funcionamiento (métrico) −30 °C a 50°C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De −22 °F a 122 °F
Temperatura de almacenamiento (métrico) −40 °C a 70°C
Temperatura de almacenamiento (imperial) De −40 °F a 158 °F
Peso (métrico) 3,7 kg
Tamaño de la ventana Aprox. 2 mg/cm2 Q de 44 mm
Tipo de radiación Gamma
Peso (imperial) 8,1 lb
Área sensible 15 cm2
Desbordamiento gamma Aprox. 4 cps/μSv/h (137 cajas)