Learn More
FGH10019, MedChemExpress
Código de producto. 16459547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459547 5 mg 5 miligramos
16433057 50 mg 50 miligramos
16407008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16459547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16207
MedChemExpress FGH10019 is a novel sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with IC50 of 1 μM.
FGH10019 is a novel sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with IC50 of 1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FGH10019
CAS 1046045-61-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O2S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (101.74 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(C2=CSC(C3=CC(CCC)=NC=C3)=N2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 373.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.49
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism