Learn More
FGFR4-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16473108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473108 10 mg 10 miligramos
16439666 50 mg 50 miligramos
16434406 100 mg 100 miligramos
16415847 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100631
MedChemExpress FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.
FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FGFR4-IN-1
CAS 1708971-72-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N7O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (12.97 mM; Need warming)
SMILES O=C(N1CCCC2=C1N=C(C=O)C(CN3C(COCC3)=O)=C2)NC4=NC=C(C#N)C(NCCOC)=C4
Peso molecular (g/mol) 493.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.52
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation