missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGFR1/FGFR2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17247993 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17247993 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17247993 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA5115229

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

FGFR1 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGFR1/FGFR2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FGFR1
N.º de referencia del gen P11362, P16092, P21802, P21803, Q04589
Alias de gen AU043015; AW208770; AW556123; bacteria-expressed kinase; basic fibroblast growth factor receptor 1; BBDS; BEK; BEK fibroblast growth factor receptor; BFGFR; bFGF-R; bFGF-R-1; BFR-1; CD331; CD332; CEK; CEK3; CFD1; c-fgr; Eask; ECCL; ECT1; FGF Receptor 2; FGF receptor-1; FGFBR; fgfr 1; Fgfr1; Fgfr-1; FGFR1/PLAG1 fusion; FGFR2; Fgfr-2; Fgfr7; Fgfr-7; Fibroblast growth factor receptor 1; fibroblast growth factor receptor 2; FLG; FLT2; FLT-2; Fms-like tyrosine kinase 2; fms-related tyrosine kinase 2; HBGFR; heparin-binding growth factor receptor; HH2; HRTFDS; Hspy; hydroxyaryl-protein kinase; JWS; KAL2; Keratinocyte growth factor receptor; KGFR; KGFRTr; KSAM; K-SAM; MFR; N-sam; OGD; protein tyrosine kinase, receptor like 14; proto-oncogene c-Fgr; Soluble KGFR; svs; TK14; TK25
Símbolos de los genes FGFR1, FGFR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human FGFR1(Accession P11362), corresponding to amino acid residues L443-V493.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14182, 14183, 2260, 2263, 25022, 79114
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.