Learn More
Abnova™ FGFR1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16168094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16168094 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16168094 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00002260T03.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denatured cell transient overexpression lysate of FGFR1 293T.
  • Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-FGFR1 antibody (H00002260-D01P) by Western Blots.
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción Gene ID: 2260
N.º de referencia del gen NP_075594.1
Plásmido pCMV-FGFR1 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-FGFR1 antibody by Western Blots
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Tipo de producto fibroblast growth factor receptor 1
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.