missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FGFBP3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16639864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16639864 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16639864 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103412

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total FGFBP3.

FGFBP3 is a heparin-binding protein which binds to FGF2, prevents binding of FGF2 to heparin and probably inhibits immobilization of FGF2 on extracellular matrix glycosaminoglycans, allowing its release and subsequent activation of FGFR signaling which leads to increased vascular permeability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGFBP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FGFBP3
N.º de referencia del gen Q8TAT2
Alias de gen 2610306H15Rik; C10orf13; FGF-binding protein 3; Fgfbp3; Fgf-bp3; FGFBP-3; fibroblast growth factor binding protein 3; fibroblast growth factor-binding protein 3; PSEC0101
Símbolos de los genes FGFBP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human FGFBP3(Accession Q8TAT2), corresponding to amino acid residues E201-F251.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 143282
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.