missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FGF8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17810666
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17810666 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17810666 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5143392

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, cell differentiation and cell migration. Required for normal brain, eye, ear and limb development during embryogenesis. Required for normal development of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neuronal system. Plays a role in neurite outgrowth in hippocampal cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Alias de gen AIGF; androgen-induced; Androgen-induced growth factor; FGF; FGF8; Fgf-8; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 8; fibroblast growth factor 8 (androgen-induced); HBGF-8; Heparin-binding growth factor 8; HH6; KAL6; MGC149376
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of zebrafish Fgf8a. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.