missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FGF5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15594791
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15594791 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15594791 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA537859

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

Plays an important role in the regulation of cell proliferation and cell differentiation. Required for normal regulation of the hair growth cycle. Functions as an inhibitor of hair elongation by promoting progression from anagen, the growth phase of the hair follicle, into catagen the apoptosis-induced regression phase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FGF5
N.º de referencia del gen P12034
Alias de gen angora; FGF; FGF5; FGF-5; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 5; fibroblast growth factor FGF-5; go; HBGF-5; Heparin-binding growth factor 5; Smag-82; TCMGLY
Símbolos de los genes FGF5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-PLSAPRKNTNSVK, from the C-terminus of FGF5 (aa 248-261).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.