Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF4 humano (en lisados celulares)
Código de producto. 15434993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15434993 96 pruebas 1 set
17165439 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15434993
Marca: Invitrogen™ EHFGF4CL
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para factor de crecimiento de fibroblastos 4 humano (FGF4CL hu) en lisados celulares cuantifica FGF4CL hu en lisados celulares y tisulares humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el FGF4CL hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para FGF4CL humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El factor de crecimiento de fibroblastos 4 (FGF4) es un miembro de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) que posee amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y desempeña un papel clave en el crecimiento y la supervivencia de las células madre durante la embriogénesis, la regeneración tisular y la carcinogénesis. La FGF4 se identificó gracias a su potente actividad transformadora oncogénica y es un poderoso factor angiogénico, que se expresa en varios tumores altamente vascularizados y también en los testículos, el intestino y el cerebro de ratón adulto. Los estudios realizados en el homólogo de ratón sugieren una función en la morfogénesis ósea y el desarrollo de extremidades a través de la vía de señalización del erizo Sonic (SHH). Además, la FGF4 regula la proliferación de células progenitoras neurales y la diferenciación neuronal. Estudios recientes muestran un papel de aceleración del crecimiento para la FGF4 en las células madre embrionarias humanas y un mecanismo de supuesta inhibición de la retroalimentación mediante una nueva isoforma de empalme FGF4 que puede servir para impulsar la diferenciación en etapas posteriores de desarrollo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P08620
Intervalo del ensayo 24,69-18.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg
Intervalo de calibración De 50 pg/mL a 18000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Lisados celulares
Especificidad El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce el FGF-4 humano.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2249
Símbolo de gen HBGF-4,HST,HST-1,HSTF1,K-FGF,KFGF
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lisis celular, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra Lisado celular, 20 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo HBGF-4, HST, HST-1, HSTF1, K-FGF, KFGF
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min