missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FGF20 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16619864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16619864 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16619864 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103410

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total FGF20.

FGF-20 is a secreted, heparin-binding growth factor that is a member of the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. FGF-20 signals through FGFR 2c and 3c, and is expressed during limb and brain development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF20
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FGF20
N.º de referencia del gen Q9ESL9, Q9EST9, Q9NP95
Alias de gen FGF; Fgf20; FGF-20; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 20; RHDA2
Símbolos de los genes FGF20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human FGF20(Accession Q9NP95), corresponding to amino acid residues Y151-P201.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26281, 66017, 80857
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.