Learn More
FG 2216, TRC
Código de producto. 30392389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30392389 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30392389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3290005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FG-2216
CAS 223387-75-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H9 Cl N2 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo IOX3, YM-311
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClN2O4/c13-11-7-4-2-1-3-6(7)10(18)9(15-11)12(19)14-5-8(16)17/h1-4,18H,5H2,(H,14,19)(H,16,17)
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
Nombre IUPAC ácido 2-[(1-cloro-4-hidroxiisoquinolin-3-carbonil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 280.664
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.025
Porcentaje de pureza >95