Learn More
FG-2216, MedChemExpress
Código de producto. 16482787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482787 50 mg 50 miligramos
16476856 100 mg 100 miligramos
16466708 10 mg 10 miligramos
16433486 25 mg 25 miligramos
16429267 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15641
MedChemExpress FG-2216 (IOX3) is a potent and orally active inhibitor of HIF prolyl hydroxylase-2 (PHD2), with an IC50 of 3.9 μM. FG-2216 induces robust erythropoietin and modest fetal hemoglobin in vivo.
FG-2216 (IOX3) is a potent and orally active inhibitor of HIF prolyl hydroxylase-2 (PHD2), with an IC50 of 3.9 μM. FG-2216 induces robust erythropoietin and modest fetal hemoglobin in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FG-2216
CAS 223387-75-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9ClN2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo IOX3 YM311
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (110.45 mM)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(C(Cl)=N1)C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 280.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.66
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid