Learn More
Chemsplash Mascarilla plegable FFP3 con válvula
Código de producto. 30058357
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de aerosol:
R - Algo resistente al aceite
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tipo de aerosol Tamaño de la unidad
30058357 R - Algo resistente al aceite paquete de 200
1 options
Código de producto. 30058357 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 3675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.90€
    222.31€ / paquete de 200
    Ahorro 37.59€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mascarilla plegable plana con válvula FPP3 tiene una alta eficiencia de filtrado. Tiene botones ajustables elásticos tejidos.
Chemsplash 3675 P3 Mascarilla plegable plana
  • Alta capacidad de filtración
  • Respirador con válvula de exhalación de color rojo
  • La válvula de exhalación reduce la acumulación de aire caliente
  • Correas elásticas ajustables para la cabeza tejidas
  • Pinza nasal ajustable con espuma nasal interior suave
  • Doblado al tamaño de bolsillo y empaquetado individualmente para mayor higiene.
  • Protege contra partículas sólidas y líquidas dañinas y tóxicas.
  • Sin problemas de visión y habla sin problemas
  • Libre de látex y grafeno
Descripción: El Chemsplash 3675 Fold Flat Mask es un respirador plegable con válvula P3, codificado por color rojo para una fácil identificación. Esta máscara ofrece una alta capacidad de filtración y cuenta con botones ajustables elásticos tejidos para un ajuste cómodo. Incluye un clip nasal ajustable con espuma interior suave para garantizar un excelente sellado, minimizando las fugas de aire. La mascarilla se pliega al tamaño de un bolsillo y se empaqueta individualmente para mayor higiene. Protege eficazmente contra partículas sólidas y líquidas dañinas y tóxicas, garantizando que no haya problemas de visión ni dificultad para hablar. Además, no contiene látex ni grafeno para un uso más seguro.
Especificaciones
Tipo de aerosol R - Algo resistente al aceite
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí