Learn More
Sperian™ Mascarillas desechables Premium Honeywell™
Descripción
- Válvula de exhalación protegida para una mayor protección y comodidad respiratoria
- Sello hipoalergénico con propiedades de absorción
- Puente nasal preformado y coloreado para ahorrar tiempo
- Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
- Garantizan la protección y la aceptación del usuario durante periodos de uso prolongado
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Media máscara de filtrado de un solo uso |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Textiles, construcción, industrias de acero y hierro, etc. Protege contra el polvo, vapores y humos que contengan carbonato cálcico, arcilla, caolín, celulosa, algodón, harina, metales ferrosos, aceites vegetales y minerales, líquidos de trabajo de m |
| Sin látex | Sí |
| Material (protector facial) | Tejido de PES, espuma PU, película PU |
| Modelo | FFP1D |
| Material de la pieza nasal | Alambre galvanizado envuelto en polipropileno |
| Cantidad | 20/paq. |
| Con cierre para el rostro | Sí |
| Mostrar más |