Learn More
Tocris Bioscience™ FFN 270
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18757246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18757246 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18757246 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6717/10
Fluorescent substrate for NET and VMAT2
FFN 270 is a fluorescent false neurotransmitter (FFN). Fluorescent substrate for NET and VMAT2. Labels noradrenergic neurons and their synaptic vesicles, and enables imaging of synaptic vesicle content release from specific axonal sites in vivo. Selectively labels NA neurons over other monoamine and CNS targets. Exhibits two resolved absorption/excitation maxima depending on solvent pH (excitation maxima: 320 nm or 365 nm, emission maxima: 475 nm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Aminoethyl)-8-fluoro-7-hydroxy-2H-chromen-2-one hydrochloride
CAS 2341841-05-0
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Objetivo Fluorescent Transporter Probes
Fórmula molecular C11H10FNO3.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.66
Forma física Sólido
Color Beige
Tipo de producto Fluorescent substrate
Pureza 98%