Learn More
Tocris Bioscience™ FFN 200 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18779218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18779218 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18779218 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5911/10
Selective fluorescent VMAT2 substrate
FFN 200 dihydrochloride is a selective fluorescent VMAT2 substrate. Selectively traces exocytosis in dopaminergic neuronal cell culture and brain tissue. Excitation and emission maxima are 352 and 451 nm, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)-7-amino-2H-1-benzopyran-2-one dihydrochloride
CAS 2080306-27-8
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO
Objetivo Fluorescent Transporter Probes
Fórmula molecular C11H12N2O20.2 HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.15
Forma física Sólido
Color Blanco
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.