Learn More
Tocris Bioscience™ FFN 102 mesylate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18788788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18788788 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18788788 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5200/10
Selective fluorescent substrate of DAT and VMAT2
FFN 102 mesylate is a pH responsive fluorescent false neurotransmitter (FFN). Selective dopamine transporter (DAT) and VMAT2 substrate. Exhibits no significant binding to a panel of 38 CNS receptors, including dopamine and serotonin receptors. Inhibits dopamine uptake. Excitation maxima are 340 nm at pH 5 and 370 nm at pH 7.5. Emission maximum is 435 nm at both pH 5 and 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1883548-92-2
Cantidad 10 mg
Tipo de producto FFN 102 mesylate
Pureza >99%
Peso molecular 335.76
Inhibidores FFN 102 mesylate
Para uso exclusivo en investigación