Learn More
Cytiva Membranas FF170HP
Descripción
Las membranas FF de alto rendimiento (HP) forman parte de la familia AE, que se funden directamente en una película de plástico.
- Las membranas FFHP son el resultado de procedimientos mejorados de fundición de membrana, que dan como resultado una mayor consistencia intra e inter-lote y líneas más afiladas.
- La superficie es uniforme sin polvo de nitrocelulosa no incorporado y la distribución de fibra de estructura fina proporciona grandes superficies internas para la unión de proteínas
Las membranas de nitrocelulosa son una parte funcional clave de los ensayos de flujo lateral.
- La membrana debe proporcionar suficiente unión proteica para permitir la formación de una línea de captura aguda e intensa, pero al mismo tiempo el nivel de fondo no específico debe ser bajo para facilitar la interpretación de los resultados.
- Las membranas de nitrocelulosa están disponibles en una gama de índices de absorción y formulaciones.
- Desde hace mucho tiempo se sabe que la tasa de absorción de una membrana tiene un impacto significativo en la sensibilidad de la prueba.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Nitrocelulosa |
| Material | Poliéster |
| Esterilidad | Estéril |
| Caudal | 140-200 s/4cm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Grosor (métrico) | 200 μm |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 297 mm |