missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FEZF1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15546112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15546112 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15546112 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA543562

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: CPTCGKGFCR NFDLKKHVRK LHDSSLGLAR TPAGEPGTEP PPPLPQQPPM Sequence homology: Guinea Pig: 79%; Horse: 79%; Human: 100%; Rabbit: 92%; Rat: 100%.

Transcription repressor. Involved in the axonal projection and proper termination of olfactory sensory neurons (OSN). Plays a role in rostro-caudal patterning of the diencephalon and in prethalamic formation. Expression is required in OSN to cell-autonomously regulate OSN axon projections. Regulates non-cell-autonomously the layer formation of the olfactory bulb development and the interneurons. May be required for correct rostral migration of the interneuron progenitors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FEZF1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica FEZF1
N.º de referencia del gen A0PJY2
Alias de gen 3110069A13Rik; FEZ; Fez family zinc finger 1; fez family zinc finger protein 1; Fezf1; fez-like; HH22; LOW QUALITY PROTEIN: fez family zinc finger protein 1; RGD1560480; Zfp312-like; zinc finger protein 312B; ZNF312B
Símbolos de los genes FEZF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human FEZF1 (aa 402-451).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 389549
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.