Learn More
Fezagepras sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16494446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494446 100 mg 100 miligramos
16445897 5 mg 5 miligramos
16429716 50 mg 50 miligramos
16413168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100775
MedChemExpress Fezagepras (Setogepram) sodium acts as an orally active agonist for GPR40 and as an antagonist or inverse agonist for GPR84. Fezagepras sodium decreases renal, liver and pancreatic fibrosis. Fezagepras sodium exerts anti-fibrotic, anti-inflammatory and anti-proliferative actions.
Fezagepras (Setogepram) sodium acts as an orally active agonist for GPR40 and as an antagonist or inverse agonist for GPR84. Fezagepras sodium decreases renal, liver and pancreatic fibrosis. Fezagepras sodium exerts anti-fibrotic, anti-inflammatory and anti-proliferative actions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fezagepras sodium
Forma física Solid
CAS 1254472-97-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17NaO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Setogepram sodiumPBI-4050 sodium
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (438.10 mM) ∣DMSO : ≥ 64 mg/mL (280.38 mM)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC(CCCCC)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 228.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.26
Porcentaje de pureza 98.03%