Learn More
Éster metílico de fexofenadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| CAS | 154825-96-4 |
| Fórmula molecular | C33 H41 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H41NO4/c1-32(2,31(36)38-3)26-18-16-25(17-19-26)30(35)15-10-22-34-23-20-29(21-24-34)33(37,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,35,37H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[1-hidroxi-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]butil]fenil]-2-metilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 515.6829 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.3036 |