Learn More
Fexofenadine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16414497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16414497 50 mg 50 miligramos
16408628 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16414497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0801A
MedChemExpress Fexofenadine hydrochloride (MDL-16455 hydrochloride), a H1R antagonist, is an anti-allergic agent used in seasonal allergic rhinitis and chronic idiopathic urticarial (person aged ≥16 years).
Fexofenadine hydrochloride (MDL-16455 hydrochloride), a H1R antagonist, is an anti-allergic agent used in seasonal allergic rhinitis and chronic idiopathic urticarial (person aged ≥16 years).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fexofenadine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 153439-40-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H40ClNO4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MDL-16455 hydrochlorideTerfenadine carboxylate hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (185.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)C(C)(C)C1=CC=C(C(O)CCCN2CCC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)CC2)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 538.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.12
Porcentaje de pureza 99.7%