Learn More
Clorhidrato de fexofenadina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323802 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323802 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13644150AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fexofenadine Hydrochloride
CAS 153439-40-8
Nombres de analitos o componentes Fexofenadine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H39 N O4 . Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
SMILES Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC ácido 2-[4-[1-hidroxi-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]butil]fenil]-2-metilpropanoico;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 538.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.2646 g/mol