Learn More
Fexofenadina EP Impureza E (Terfenadina EP Impureza I), Mikromol™
Descripción
Fexofenadina EP Impureza E (Terfenadina EP Impureza I)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Azacyclonol |
| CAS | 115-46-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Azacyclonol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol (Azacyclonol), Fexofenadine Hydrochloride Imp. E (EP), Fexofenadine Imp. E (EP), Terfenadine Imp. I (EP), Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol, Azacyclonol, Pipradrol 4-Isomer, Fexofenadine Hydrochloride Impurity E, Terfenadine Impurity I, Fexofenadine Impurity E |
| SMILES | OC(C1CCNCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 267.37 |
| Cantidad | 25 mg |
| Show More |