Learn More
Fexofenadina EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30460093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460093 4 x 25 mg -
30049063 100 mg 100 miligramos
30050286 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460093 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0507.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fexofenadina EP Impureza C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol
CAS 185066-37-9
Nombres de analitos o componentes (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C31 H39 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, Fexofenadine Hydrochloride Imp. C (EP), Fexofenadine Imp. C (EP), Fexofenadine USP Related Compound C, Fexofenadine USP RC C, (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, 1-Piperidinebutanol, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-alpha-[4-(1-methylethyl)phenyl]-, 4-(Hydroxydiphenylmethyl)-alpha-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-piperidinebutanol, Fexofenadine Related Compound C, Fexofenadine Hydrochloride Impurity C, Fexofenadine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C31H39NO2/c1-24(2)25-15-17-26(18-16-25)30(33)14-9-21-32-22-19-29(20-23-32)31(34,27-10-5-3-6-11-27)28-12-7-4-8-13-28/h3-8,10-13,15-18,24,29-30,33-34H,9,14,19-23H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]-1-(4-propan-2-ilfenil)butan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 457.65
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.2981 g/mol