Learn More
Fexofenadina-d6 Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30393799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393799 1 mg
30404193 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30393799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3225121MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1286458-00-1
Fórmula molecular C33H35D6NO4
Peso molecular (g/mol) 521.72
Sinónimo 4-[1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]butyl]-α,α-(dimethyl-d6)benzeneacetic Acid Methyl Ester, Methyl 4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1- hydroxybutyl]-α,α-(dimethyl-d6)phenylacetate
SMILES OC(CCCN1CCC(C(O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)C4=CC=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(OC)=O)C=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fexofenadine-d6 Methyl Ester
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H41NO4/c1-32(2,31(36)38-3)26-18-16-25(17-19-26)30(35)15-10-22-34-23-20-29(21-24-34)33(37,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,35,37H,10,15,20-24H2,1-3H3/i1D3,2D3