Learn More
Fexofenadine-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16432279
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432279 1 mg 1 miligramo
16418628 10 mg 10 miligramos
16401078 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16432279 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0801S
MedChemExpress Fexofenadine D6 (MDL-16455 D6) is deuterium labeled is Fexofenadine, which is an antihistamine pharmaceutical agent.
Fexofenadine D6 (MDL-16455 D6) is deuterium labeled is Fexofenadine, which is an antihistamine pharmaceutical agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fexofenadine-d6
CAS 548783-71-7
Notas de grado de pureza Research
Forma física Polvo
Fórmula molecular C32H33D6NO4
Color Blanco
Sinónimo MDL-16455-d6 Terfenadine carboxylate-d6
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3CCN(CCCC(C4=CC=C(C(C(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C4)O)CC3
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular (g/mol) 507.69
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.69
Porcentaje de pureza 98.0%