Learn More
Clorhidrato de fexofenadina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fexofenadine diphenyl-d10 hydrochloride |
| CAS | 1215821-44-5 |
| Fórmula molecular | C32 2H10 H29 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydi(phenyl-d5)methyl)-1-piperidinyl]butyl]-α,α-di(methyl-d3)-benzeneacetic acid hydrochloride, Fexofenadine-d10 hydrochloride, Fexofenadine (diphenyl D10) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,10D,11D,12D,13D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)(C2CCN(CCCC(O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C(=O)O)CC2)c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[4-[1-hidroxi-4-[4-[hidroxi-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]piperidin-1-il]butil]fenil]-2-metilpropanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 548.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 547.3274 |