Learn More
Fexinidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fexinidazole |
| CAS | 59729-37-2 |
| Fórmula molecular | C12H13N3O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-2-[[4-(methylthio)phenoxy]methyl]-5-nitro-1H-imidazole, 1-Methyl-2-[(4-methylsulfanylphenoxy)methyl]-5-nitroimidazole, HOE 239 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O3S/c1-14-11(13-7-12(14)15(16)17)8-18-9-3-5-10(19-2)6-4-9/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1COC2=CC=C(SC)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-2-((4-(metiltio)fenoxi)metil)-5-nitro-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 279.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0678 |