Learn More
Tocris Bioscience™ Fexaramine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18075392 10 mg 10 miligramos
18023832 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18075392 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2563/10
Potent, selective farnesoid X receptor (FXR) agonist
Potent, selective farnesoid X receptor agonist (EC50 = 25 nM). Displays no activity at hRXRα, hPPARα, hPPARγ, hPPARδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ and hVDR receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574013-66-4
Fórmula molecular C32H36N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fexaramine
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.64
Pureza >97%
Peso molecular 496.651