Learn More
Fexaramine, MedChemExpress
Descripción
Fexaramine is a potent and selective FXR agonist with an EC50 of 25 nM. Fexaramine has no activity against hRXRα, hPPARαγδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ, and hVDR receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fexaramine |
| CAS | 574013-66-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H36N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (100.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C2=CC=C(CN(C3=CC(/C=C/C(OC)=O)=CC=C3)C(C4CCCCC4)=O)C=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 496.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.64 |
| Mostrar más |