Learn More
Fevipiprant, MedChemExpress
Código de producto. 16483207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483207 50 mg 50 miligramos
16467176 100 mg 100 miligramos
16459717 5 mg 5 miligramos
16457188 10 mg 10 miligramos
16433546 25 mg 25 miligramos
16431236 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16483207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16768
MedChemExpress Fevipiprant (QAW039; NVP-QAW039) is a selective, potent, reversible competitive CRTh2 antagonist with an in vitro dissociation constant KD value of 1.1nM at the CRTh2 receptor and an IC50 value of 0.44 nM for inhibition of PGD2-induced eosinophil shape change in human whole blood.
Fevipiprant (QAW039
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fevipiprant
CAS 872365-14-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17F3N2O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo QAW039 NVP-QAW039
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (75.05 mM)
SMILES O=C(O)CC1=C(C)N(CC2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2C(F)(F)F)C3=NC=CC=C31
Peso molecular (g/mol) 426.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.41
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death