missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FEV Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15504662
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15504662 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15504662 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA541153

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

FEV Polyclonal Antibody

FEV Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FEV
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica FEV
N.º de referencia del gen Q99581
Alias de gen ETS domain transcription factor Pet-1; ETS-domain transcription factor Pet-1; Fev; FEV (ETS oncogene family); FEV (fifth Ewing variant); FEV transcription factor, ETS family member; FEV, ETS transcription factor; fifth Ewing variant protein; HSRNAFEV; mPet-1; PC12 ETS domain-containing transcription factor 1; PC12 ETS factor 1; Pet1; Pet-1; pheochromocytoma 12 ETS (E26 transformation-specific); protein FEV
Símbolos de los genes FEV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human FEV (aa 149-198).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.