Learn More
Invitrogen™ Fetal Hemoglobin Test Kit, FITC
Código de producto. 10484713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10484713 100 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 10484713 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor HFH01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00€
    556.65€ / 100 reacciones
    Ahorro 185.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit de prueba de hemoglobina fetal, FITC
The Fetal Hemoglobin (HbF) Test is based on a monoclonal antibody directed to fetal hemoglobin (hemoglobin F). This antibody is conjugated with fluorescein (FITC). Commonly used, the fluorescein conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
This reagent is intended for the identification followed by enumeration of fetal red blood cells. Fetal cells are identified by the presence of fetal hemoglobin using a flow cytometric method. The Fetal Hemoglobin Test may be used as an aid in identifying fetal-maternal hemorrhage and determining the need for immunoprophylaxis with immune globulin.
La prueba de hemoglobina fetal (HbF) se basa en un anticuerpo monoclonal dirigido a la hemoglobina fetal (hemoglobina F). Este anticuerpo se conjuga con fluoresceína (FITC). Comúnmente utilizados, los conjugados de fluoresceína proporcionan una absorción relativamente alta, un excelente rendimiento cuántico de fluorescencia y buena solubilidad en agua.
Este reactivo está destinado a la identificación seguida de la enumeración de glóbulos rojos fetales. Las células fetales se identifican por la presencia de hemoglobina fetal mediante citometría de flujo. El examen de hemoglobina fetal puede usarse como ayuda para identificar hemorragias fetales o maternas y para determinar la necesidad de inmunoprofilaxis con inmunoglobulina.
Especificaciones de los anticuerpos
Descripción: Hemoglobina fetal F (HbF), IgG1 monoclonal de ratón
Etiqueta: Fluoresceína (FITC)
Aplicación validada: Citometría de flujo
Reactividad de las especies: Humano
Configuración ex/em y láser: 488/519 nm, láser azul
ID de clon: HbF-1
Las características de los anticuerpos incluyen:
Relevancia clínica
La prueba de hemoglobina fetal contiene un anticuerpo monoclonal dirigido a HbF que reconoce específicamente la hemoglobina fetal en los eritrocitos fetales. La prueba permite la enumeración de eritrocitos fetales en la circulación materna como resultado de una hemorragia fetomaterna o de una fuga de células fetales en la circulación materna. La hemorragia de células de un feto Rh+ en la circulación de una madre Rh- puede dar lugar a la formación de anticuerpos reactivos a Rh en la madre. La anemia hemolítica Rh en un feto Rh+ concebido posteriormente puede generarse como resultado de la transferencia placentaria al feto de anticuerpos formados en la madre. Aunque el volumen de eritrocitos fetales encontrados en la circulación materna durante el embarazo e inmediatamente después del parto sea pequeño y de importancia clínica incierta en muchos casos, la hemorragia sustancial puede resultar de un gran número de causas como el trauma fetal o materno y defectos placentarios.
Los eritrocitos que contienen hemoglobina fetal se pueden encontrar en individuos de cualquier edad, pero con cantidades más bajas de hemoglobina fetal en comparación con los glóbulos rojos fetales. Estas células se conocen como células F. También pueden existir niveles altos de células F en adultos con un grupo heterogéneo de trastornos genéticos de etiología incierta, conocidos como persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Existen otros cuadros clínicos que pueden provocar niveles significativos de anemia y que también pueden dar lugar a niveles altos de células F. Se han descrito varias afecciones clínicas con altos niveles de células F. Estas afecciones incluyen enfermedades anémicas hereditarias como la anemia falciforme y la talasemia mayor.
Enlaces relacionados
Utilice Spectraviewer como ayuda para planificar sus experimentos. También puede consultar más información general sobre productos de citometría de flujo y soporte de Life Technologies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado de anticuerpos Colorantes clásicos (por ejemplo, FITC, TRITC), FITC (fluoresceína)
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Marcado CE Sí
Método de detección Fluorescente
Formato Kit
Tipo Kit de pruebas de hemoglobina
Para utilizar con (aplicación) Anticuerpos de citometría de flujo y detección secundaria
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Cantidad 100 pruebas
Condiciones de envío Hielo húmedo
Especie Ratón