Learn More
Invitrogen™ Fetal Hemoglobin mAb Test Kit, R-PE Conjugate
Beskrivning
The Fetal Hemoglobin (HbF) Test is based on a monoclonal antibody directed to fetal hemoglobin (hemoglobin F). This antibody is conjugated with R-phycoerythrin (R-PE). R-PE (phycoerythrin) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence emission without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients. Use of R-PE in antibody conjugates results in probes with greatly enhanced detectability.
This reagent is intended for the identification and subsequent enumeration of fetal red blood cells. Fetal cells are identified by the presence of fetal hemoglobin by a flow cytometric method. The Fetal Hemoglobin Test may be used as an aid in identifying fetal-maternal hemorrhage and determining the need for immunoprophylaxis with immune globulin.
Este reactivo está destinado a la identificación y posterior enumeración de glóbulos rojos fetales. Las células fetales se identifican por la presencia de hemoglobina fetal mediante citometría de flujo. El examen de hemoglobina fetal puede usarse como ayuda para identificar hemorragias fetales o maternas y para determinar la necesidad de inmunoprofilaxis con inmunoglobulina.
Especificaciones de los anticuerpos
Descripción: Hemoglobina fetal F (HbF), IgG1 monoclonal de ratón
Etiqueta: R-PE (ficoeritrina)
Aplicación validada: Citometría de flujo
Reactividad de las especies: Humano
Configuración ex/em y láser: 496/578 nm, láser azul
ID de clon: HbF-1
Relevancia clínica
La prueba de hemoglobina fetal contiene un anticuerpo monoclonal dirigido a HbF que reconoce específicamente la hemoglobina fetal en los eritrocitos fetales. La prueba permite la enumeración de eritrocitos fetales en la circulación materna como resultado de una hemorragia fetomaterna o de una fuga de células fetales en la circulación materna. La hemorragia de células de un feto Rh+ en la circulación de una madre Rh- puede dar lugar a la formación de anticuerpos reactivos a Rh- en la madre. La anemia hemolítica Rh en un feto Rh+ concebido posteriormente puede generarse como resultado de la transferencia placentaria al feto de anticuerpos formados en la madre. Aunque el volumen de eritrocitos fetales encontrados en la circulación materna durante el embarazo e inmediatamente después del parto sea pequeño y de importancia clínica incierta en muchos casos, la hemorragia sustancial puede resultar de un gran número de causas como el trauma fetal o materno y defectos placentarios.
Los eritrocitos que contienen hemoglobina fetal se pueden encontrar en individuos de cualquier edad, pero con cantidades más bajas de hemoglobina fetal en comparación con los glóbulos rojos fetales. Estas células se conocen como células F. También pueden existir niveles altos de células F en adultos con un grupo heterogéneo de trastornos genéticos de etiología incierta conocidos como persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Existen otros cuadros clínicos que pueden provocar niveles significativos de anemia y que también pueden dar lugar a niveles altos de células F. Se han descrito varias afecciones clínicas que implican altos niveles de células F. Estas afecciones incluyen enfermedades anémicas hereditarias como la anemia falciforme y la talasemia mayor.
Enlaces relacionados
Utilice Spectraviewer como ayuda para planificar sus experimentos. También puede consultar más información general sobre productos de citometría de flujo y soporte de Life Technologies.
Specifikationer
Specifikationer
| Conjugado de anticuerpos | PE y APC, R-PE |
| Tampón | PBS (solución salina tamponada con fosfato), 0,1 % de BSA |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). |
| Marcado CE | Sí |
| Método de detección | Fluorescente |
| Formato | Tubo |
| Tipo | Kit de pruebas de hemoglobina |
| Para utilizar con (aplicación) | Anticuerpos de citometría de flujo y detección secundaria |
| Etiqueta o tinte | R-PE |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Visa mer |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.