Learn More
Invitrogen™ Fetal Hemoglobin Control Kit (FETALtrol™)
Código de producto. 10222313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10222313 50 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 10222313 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor FH101
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Kit de control de hemoglobina fetal (Fetaltrol)
FETALtrol™ is a tri-level, assayed human blood control designed to help document and monitor values obtained from test methods used to determine fetal RBCs in maternal blood samples. It monitors preparation techniques, stains, reagents, and methods of data analysis for quantitative and qualitative tests. FETALtrol™ is reagent comprising D-antigen (Rho) negative adult human erythrocytes supplemented with D-antigen (Rho) positive human cord blood erythrocytes.
Application
The laboratory determination of the level of fetal cells in maternal circulation remains an important support in the obstetrical management of women with suspected uterine trauma and in the proper dose administration of Rh immune globulin. The Trillium FETALtrol™ kit provides a means of monitoring preparation techniques, stains, reagents, and methods of data analysis for quantitative and qualitative tests.
Additional Information
Use the Spectraviewer to help you plan your experiments. Additional general information about Life Technologies flow cytometry products and support is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C).
Formato Tubo
Para utilizar con (equipo) Microscopio (compatible con ensayo KBB), citómetro de flujo
Tipo Kit de control de hemoglobina fetal
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo, inmunohistoquímica
Cantidad 50 pruebas
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.