Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, IgG ultrabaja, origen Estados Unidos
Código de producto. 15695629 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de la unidad
15695629 50 mL One Shot 50 ml
11550526 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695629 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3381901
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays.
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Ultra-low IgG FBS enhances the quality and accuracy of experimental results by minimizing the potential negative effects of IgG (immunoglobulin G). IgG can interfere with immunological and viral assays or experiments involving antibodies, and some cell types are sensitive to the presence of IgG.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Estados Unidos
  • Los niveles de IgG son inferiores a 5μg/ml
  • El título de BVD es bajo o no se puede detectar
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales: ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10°C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Agotamiento de exosomas
Esterilidad Estéril
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.