Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (EE. UU.), IgG muy baja
Código de producto. 11547310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
11547310 100 mL Ninguno 100 ml
16221122 500 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
12360143 500 mL Inactivado por calor 500 ml
10329953 500 mL Ninguno 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11547310 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30898.02
Procesado mediante cromatografía de proteína G para reducir los niveles a los necesarios para la producción de anticuerpos monoclonales
El suero fetal bovino (SFB) tiene niveles naturales de IgG que son demasiado altos para algunas aplicaciones de cultivo celular. Los lotes pueden ser preanalizarse para encontrar los niveles más bajos que se producen de manera natural, pero como producto biológico, el SFB suele escasear. Incluso los lotes con niveles de IgG naturales bajos pueden contener demasiado para algunas aplicaciones. En la tabla siguiente se pueden encontrar ejemplos de niveles típicos de IgG en productos de suero bovino.
  • El rendimiento es equivalente al del SFB no procesado
  • Adecuado para aplicaciones en las que se requieren niveles bajos de anticuerpos específicos (por ejemplo, propagación de virus bovinos, producción de anticuerpos monoclonales)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Cantidad 100 mL
Sustancias contaminantes Ninguno
Inactivado por calor No